4-Ethoxy-3-methylbenzeneboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1925-5G OR1925-25G
APOSOR1925-5GEA 97.9 EUR
APOSOR1925-5G APOSOR1925-25G
4-Ethoxy-3-methylbenzeneboronic acid 97%
4-Ethoxy-3-methylbenzeneboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₃
Smeltpunt: 168…172 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06659870
CAS nummer: 850568-08-0