3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Ethoxy-3,5-dimethylbenzeneboronic acid, 4-Ethoxy-3,5-dimethylphenylboronic acid, (4-Ethoxy-3,5-dimethylphenyl)boronic acid, 3,5-Dimethyl-4-ethoxybenzeneboronic acid
OR1931-25G OR1931-5G
APOSOR1931-25GEA 233 EUR
APOSOR1931-25G APOSOR1931-5G
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₅BO₃
Smeltpunt: 206…212 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02179463
CAS nummer: 850568-59-1