3-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid, 3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR1933-1G OR1933-25G OR1933-5G
APOSOR1933-1GEA 22 EUR
APOSOR1933-1G APOSOR1933-25G APOSOR1933-5G
3-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
3-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BClO₄
Smeltpunt: 174…178 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659874
CAS nummer: 603122-82-3