(2-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR1939-100G OR1939-25G OR1939-5G
APOSOR1939-100GEA 83.3 EUR
APOSOR1939-100G APOSOR1939-25G APOSOR1939-5G
(2-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride
(2-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride
Formule: C₆H₈ClN₃O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00060205
CAS nummer: 6293-87-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II