1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1945-100G OR1945-25G OR1945-5G
APOSOR1945-100GEA 80.4 EUR
APOSOR1945-100G APOSOR1945-25G APOSOR1945-5G
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene 99%
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
Formule: C₃₄H₂₈FeP₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001422
CAS nummer: 12150-46-8
EINECS: 430-420-3