3-Bromoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1946-100G OR1946-25G
APOSOR1946-100GEA 52.6 EUR
APOSOR1946-100G APOSOR1946-25G
3-Bromoquinoline
3-Bromoquinoline
Formule: C₉H₆BrN
Kookpunt: 274…276 °C
Smeltpunt: 13…15 °C
Dichtheid: 1,533 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006767
CAS nummer: 5332-24-1
EINECS: 226-237-1