3,5-Dibromopyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1947-100G OR1947-25G OR1947-500G
APOSOR1947-100GEA 49.7 EUR
APOSOR1947-100G APOSOR1947-25G APOSOR1947-500G
3,5-Dibromopyridine 98%
3,5-Dibromopyridine
Formule: C₅H₃Br₂N
Kookpunt: 222 °C
Smeltpunt: 110…115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014634
CAS nummer: 625-92-3
EINECS: 210-916-4