4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR19480-1G OR19480-250MG OR19480-5G
APOSOR19480-1GEA 242 EUR
APOSOR19480-1G APOSOR19480-250MG APOSOR19480-5G
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Smeltpunt: 47…49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08060493
CAS nummer: 343880-24-0