5-Methoxysalicylaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Hydroxy-m-anisaldehyde, 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
OR1949-25G OR1949-5G OR1949-100G
APOSOR1949-25GEA 201 EUR
APOSOR1949-25G APOSOR1949-5G APOSOR1949-100G
5-Methoxysalicylaldehyde 98%
5-Methoxysalicylaldehyde
Formule: C₈H₈O₃
Kookpunt: 103 °C/2,5mmHg
Smeltpunt: 4 °C
Dichtheid: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003332
CAS nummer: 672-13-9