1-Propanesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR19492-100G OR19492-500G
APOSOR19492-100GEA 30.3 EUR
APOSOR19492-100G APOSOR19492-500G
1-Propanesulphonyl chloride 97%
1-Propanesulphonyl chloride
Formule: C₃H₇ClO₂S
Kookpunt: 78…79 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,267 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 97 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007462
CAS nummer: 10147-36-1
EINECS: 233-414-7
UN: 3265
ADR: 8,II