cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dien-1-ol, Linoleyl Alcohol, cis,cis-9,12-Octadecadienyl-1-ol
OR19496-5ML OR19496-1ML
APOSOR19496-5MLEA 208 EUR
APOSOR19496-5ML APOSOR19496-1ML
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol 95%
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol
Formule: C₁₈H₃₄O
Kookpunt: 155 °C/0,5mmHg
Dichtheid: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00056667
CAS nummer: 506-43-4
EINECS: 208-038-1