2-Bromo-N,N-dimethylpyridin-4-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR19500-1G OR19500-5G
APOSOR19500-1GEA 58.4 EUR
APOSOR19500-1G APOSOR19500-5G
2-Bromo-N,N-dimethylpyridin-4-amine 98%
2-Bromo-N,N-dimethylpyridin-4-amine
Formule: C₇H₉BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11036210
CAS nummer: 396092-82-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable