(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR19518-25G OR19518-5G OR19518-100G
APOSOR19518-25GEA 49.7 EUR
APOSOR19518-25G APOSOR19518-5G APOSOR19518-100G
(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol 97%
(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol
Formule: C₈H₁₁NO
Smeltpunt: 75…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008062
CAS nummer: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5