3-Butyne-1-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1952-25G OR1952-100G OR1952-500G
APOSOR1952-25GEA 22 EUR
APOSOR1952-25G APOSOR1952-100G APOSOR1952-500G
3-Butyne-1-ol
3-Butyne-1-ol
Formule: C₄H₆O
Kookpunt: 128…130 °C
Dichtheid: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 36 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002955
CAS nummer: 927-74-2
EINECS: 213-161-9
UN: 1986
ADR: 3+6.1,III