5-Bromo-4-chloro-2-aminopyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Amino-5-bromo-4-chloropyridine, 5-Bromo-4-chloropyridin-2-amine
OR19535-1G
OR19535-5G
APOSOR19535-1GEA
22
EUR
APOSOR19535-1G
APOSOR19535-5G
5-Bromo-4-chloro-2-aminopyridine 97%
5-Bromo-4-chloro-2-aminopyridine
Formule:
C₅H₄BrClN₂ Smeltpunt: 141…147 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD12407282 CAS nummer: 942947-94-6 |