6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR19538-1G OR19538-500MG OR19538-5G
APOSOR19538-1GEA 68.7 EUR
APOSOR19538-1G APOSOR19538-500MG APOSOR19538-5G
6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-amine
6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-amine
Formule: C₇H₆N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00184722
CAS nummer: 64993-07-3