3,4-Xylidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3,4-Dimethylaniline, 4-Amino-o-xylene
OR1954-1KG OR1954-250G
APOSOR1954-1KGEA 308 EUR
APOSOR1954-1KG APOSOR1954-250G
3,4-Xylidine 97%
3,4-Xylidine
Formule: C₈H₁₁N
Kookpunt: 226…228 °C
Smeltpunt: 48…52 °C
Dichtheid: 1,076 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 107 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007810
CAS nummer: 95-64-7
EINECS: 202-437-4
UN: 3452
ADR: 6.1,II