1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR19545-5G OR19545-1G
APOSOR19545-5GEA 526 EUR
APOSOR19545-5G APOSOR19545-1G
1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid
1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid
Formule: C₃H₃N₃O₂
Smeltpunt: 260…261 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00196046
CAS nummer: 16681-70-2