Dimethyl acetylenedicarboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR1955-100G OR1955-25G OR1955-250G
APOSOR1955-100GEA 43.8 EUR
APOSOR1955-100G APOSOR1955-25G APOSOR1955-250G
Dimethyl acetylenedicarboxylate 98%
Dimethyl acetylenedicarboxylate
Formule: C₆H₆O₄
Kookpunt: 95…98 °C/19mmHg
Smeltpunt: –18 °C
Dichtheid: 1,156 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008456
CAS nummer: 762-42-5
EINECS: 212-098-4
UN: 3265
ADR: 8,II