2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,6-Dioxaoctanedioic acid
OR19555-1G OR19555-5G
APOSOR19555-1GEA 43.8 EUR
APOSOR19555-1G APOSOR19555-5G
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
Formule: C₆H₁₀O₆
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00054502
CAS nummer: 23243-68-7