2,4-Dimethylbenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR19563-100G OR19563-25G OR19563-500G
APOSOR19563-100GEA 35.1 EUR
APOSOR19563-100G APOSOR19563-25G APOSOR19563-500G
2,4-Dimethylbenzoic acid
2,4-Dimethylbenzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₂
Kookpunt: 267 °C
Smeltpunt: 124…126 °C
Vlampunt: 154 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00002480
CAS nummer: 611-01-8
EINECS: 210-246-2