Oxalyl dichloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR1957-1KG OR1957-250G
APOSOR1957-1KGEA 0 EUR
APOSOR1957-1KG APOSOR1957-250G
Oxalyl dichloride 98%
Oxalyl dichloride
Formule: C₂Cl₂O₂
Kookpunt: 63…64 °C
Smeltpunt: –12 °C
Dichtheid: 1,478 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000704
CAS nummer: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II