L(+)-α-Phenylglycine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR19581-100G OR19581-25G OR19581-500G
APOSOR19581-100GEA 24.9 EUR
APOSOR19581-100G APOSOR19581-25G APOSOR19581-500G
L(+)-α-Phenylglycine 97%
L(+)-α-Phenylglycine
Formule: C₈H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064403
CAS nummer: 2935-35-5