1-Bromo-4-chlorobenzene 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromochlorobenzene
OR1960-1KG OR1960-250G OR1960-5KG
APOSOR1960-1KGEA 55.5 EUR
APOSOR1960-1KG APOSOR1960-250G APOSOR1960-5KG
1-Bromo-4-chlorobenzene 98+%
1-Bromo-4-chlorobenzene
Formule: C₆H₄BrCl
Kookpunt: 196 °C
Smeltpunt: 63…67 °C
Dichtheid: 1,651 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000600
CAS nummer: 106-39-8
EINECS: 203-392-3