5-Bromo-2-iodopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1964-100G OR1964-25G
APOSOR1964-100GEA 139 EUR
APOSOR1964-100G APOSOR1964-25G
5-Bromo-2-iodopyridine
5-Bromo-2-iodopyridine
Formule: C₅H₃BrIN
Smeltpunt: 113…117 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00691506
CAS nummer: 223463-13-6