4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR1965-100G OR1965-25G OR1965-5G
APOSOR1965-100GEA 132 EUR
APOSOR1965-100G APOSOR1965-25G APOSOR1965-5G
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
Formule: C₉H₁₂N₂
Smeltpunt: 54…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006415
CAS nummer: 2456-81-7
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III