1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimido[1,2-a]azepine, DBU
OR1967-250G OR1967-500G OR1967-1KG
APOSOR1967-250GEA 55.5 EUR
APOSOR1967-250G APOSOR1967-500G APOSOR1967-1KG
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Formule: C₉H₁₆N₂
MW: 152.24 g/mol
Kookpunt: 80…83 °C
Smeltpunt: –70 °C
Dichtheid: 1.018 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 116 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006930
CAS nummer: 6674-22-2
EINECS: 229-713-7
UN: 3267
ADR: 8 II