6-Hydroxypyrimidine-4-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1988-25G OR1988-5G OR1988-1G
APOSOR1988-25GEA 81.8 EUR
APOSOR1988-25G APOSOR1988-5G APOSOR1988-1G
6-Hydroxypyrimidine-4-carboxylic acid 97%
6-Hydroxypyrimidine-4-carboxylic acid
Formule: C₅H₄N₂O₃
Smeltpunt: 276 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00023267
CAS nummer: 6299-87-2