N-Boc-4-piperidineethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1989-25G OR1989-5G OR1989-1G
APOSOR1989-25GEA 97.9 EUR
APOSOR1989-25G APOSOR1989-5G APOSOR1989-1G
N-Boc-4-piperidineethanol
N-Boc-4-piperidineethanol
Formule: C₁₂H₂₃NO₃
Kookpunt: 120…150 °C/0,5mmHg
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03427086
CAS nummer: 89151-44-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable