p-Tolyl chloroformate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Methylphenyl chloroformate
OR1994-1G OR1994-500MG OR1994-5G
APOSOR1994-1GEA 58.4 EUR
APOSOR1994-1G APOSOR1994-500MG APOSOR1994-5G
p-Tolyl chloroformate
p-Tolyl chloroformate
Formule: C₈H₇ClO₂
Kookpunt: 99,5 °C/20mmHg
Dichtheid: 1,188 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 86 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00013255
CAS nummer: 937-62-2
EINECS: 213-332-8
UN: 3277
ADR: 6.1+8,II