2-(Thiazol-2-yl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR1995-1G OR1995-5G
APOSOR1995-1GEA 109 EUR
APOSOR1995-1G APOSOR1995-5G
2-(Thiazol-2-yl)benzaldehyde
2-(Thiazol-2-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₇NOS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06657778
CAS nummer: 223575-69-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III