1-[2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)ethyl]pyrrolidine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1996-250MG OR1996-1G
APOSOR1996-250MGEA 146 EUR
APOSOR1996-250MG APOSOR1996-1G
1-[2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)ethyl]pyrrolidine 95+%
1-[2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)ethyl]pyrrolidine
Formule: C₁₃H₂₀N₂O
Smeltpunt: 83…86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00202972
CAS nummer: 387358-44-3