2-Aminothiophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Aminophenyl mercaptan, 2-Aminobenzenethiol, 2-Mercaptoaniline
OR1999-100G OR1999-500G
APOSOR1999-100GEA 129 EUR
APOSOR1999-100G APOSOR1999-500G
2-Aminothiophenol 98%
2-Aminothiophenol
Formule: C₆H₇NS
Kookpunt: 234 °C
Smeltpunt: 16…20 °C
Dichtheid: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007702
CAS nummer: 137-07-5
EINECS: 205-277-3
UN: 3267
ADR: 8,III