3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR20-1G OR20-5G
APOSOR20-1GEA 89.2 EUR
APOSOR20-1G APOSOR20-5G
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₇BrN₂
Smeltpunt: 73…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01940433
CAS nummer: 149739-65-1