Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR200003-1G OR200003-250MG OR200003-500MG OR200003-2.5G OR200003-5G
APOSOR200003-1GEA 461 EUR
APOSOR200003-1G APOSOR200003-250MG APOSOR200003-500MG APOSOR200003-2.5G APOSOR200003-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbaldehyde
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
Smeltpunt: 143…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09910326
CAS nummer: 136117-73-2