1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-phenylpiperidine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR200004-100MG OR200004-250MG
APOSOR200004-100MGEA 665 EUR
APOSOR200004-100MG APOSOR200004-250MG
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-phenylpiperidine-3-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-phenylpiperidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₇H₂₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11223632
CAS nummer: 1203685-64-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III