HA14-1 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR200014-1G OR200014-250MG
APOSOR200014-1GEA 379 EUR
APOSOR200014-1G APOSOR200014-250MG
HA14-1 95%
HA14-1
Formule: C₁₇H₁₇BrN₂O₅
Smeltpunt: 105…108 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00218213
CAS nummer: 65673-63-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III