2,5-Dichloro-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Dichloro-1H-benzo[d]imidazole
OR200016-1G OR200016-250MG OR200016-500MG
APOSOR200016-1GEA 520 EUR
APOSOR200016-1G APOSOR200016-250MG APOSOR200016-500MG
2,5-Dichloro-1H-benzimidazole
2,5-Dichloro-1H-benzimidazole
Formule: C₇H₄Cl₂N₂
Smeltpunt: 207…208 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00091850
CAS nummer: 4887-95-0