Methyl-4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR20002-1G OR20002-5G
APOSOR20002-1GEA 21.7 EUR
APOSOR20002-1G APOSOR20002-5G
Methyl-4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate 97%
Methyl-4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate
Formule: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09953612
CAS nummer: 372118-01-9