tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-3-phenylpyrrolidine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR200020-1G OR200020-250MG OR200020-50MG OR200020-100MG OR200020-500MG
APOSOR200020-1GEA 1200 EUR
APOSOR200020-1G APOSOR200020-250MG APOSOR200020-50MG APOSOR200020-100MG APOSOR200020-500MG
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-3-phenylpyrrolidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-3-phenylpyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₁₆H₂₃NO₃
MW: 277.37 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18064983
CAS nummer: 1314394-67-6