1,1'-Biphenyl-2,2'-diamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR200022-1G OR200022-250MG OR200022-500MG OR200022-2.5G
APOSOR200022-1GEA 68.7 EUR
APOSOR200022-1G APOSOR200022-250MG APOSOR200022-500MG APOSOR200022-2.5G
1,1'-Biphenyl-2,2'-diamine
1,1'-Biphenyl-2,2'-diamine
Formule: C₁₂H₁₂N₂
Smeltpunt: 81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00034060
CAS nummer: 1454-80-4