2,3-Dimethoxybenzyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR200026-5G OR200026-1G OR200026-250MG OR200026-500MG
APOSOR200026-5GEA 238 EUR
APOSOR200026-5G APOSOR200026-1G APOSOR200026-250MG APOSOR200026-500MG
2,3-Dimethoxybenzyl chloride 95%
2,3-Dimethoxybenzyl chloride
Formule: C₉H₁₁ClO₂
Kookpunt: 95 °C/1mmHg
Smeltpunt: 69…71 °C
Dichtheid: 1,196 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01310812
CAS nummer: 3893-01-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable