3-Methylxanthine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,7-Dihydro-3-methyl-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxy-3-methylpurine
OR20005-100G OR20005-250G OR20005-25G
APOSOR20005-100GEA 0 EUR
APOSOR20005-100G APOSOR20005-250G APOSOR20005-25G
3-Methylxanthine
3-Methylxanthine
Formule: C₆H₆N₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005580
CAS nummer: 1076-22-8
EINECS: 214-058-1