Morpholine-4-carboxamidinium acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR200058-1G OR200058-5G
APOSOR200058-1GEA 0 EUR
APOSOR200058-1G APOSOR200058-5G
Morpholine-4-carboxamidinium acetate
Morpholine-4-carboxamidinium acetate
Formule: C₇H₁₅N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03428317
CAS nummer: 402726-73-2