4-Pyrimidinecarboxylic acid, methyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Methyl pyrimidine-4-carboxylate
OR200069-1G OR200069-5G
APOSOR200069-1GEA 36.6 EUR
APOSOR200069-1G APOSOR200069-5G
4-Pyrimidinecarboxylic acid, methyl ester
4-Pyrimidinecarboxylic acid, methyl ester
Formule: C₆H₆N₂O₂
Smeltpunt: 63…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234184
CAS nummer: 2450-08-0