(4-Bromophenyl)acetaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR200079-1G OR200079-5G
APOSOR200079-1GEA 45.4 EUR
APOSOR200079-1G APOSOR200079-5G
(4-Bromophenyl)acetaldehyde 95%
(4-Bromophenyl)acetaldehyde
Formule: C₈H₇BrO
Kookpunt: 113…114 °C/7mmHg
Smeltpunt: 96…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02261728
CAS nummer: 27200-79-9