4-Oxo-4-(4-propylphenyl)butanoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR200086-1G OR200086-250MG OR200086-500MG OR200086-2.5G OR200086-5G
APOSOR200086-1GEA 435 EUR
APOSOR200086-1G APOSOR200086-250MG APOSOR200086-500MG APOSOR200086-2.5G APOSOR200086-5G
4-Oxo-4-(4-propylphenyl)butanoyl chloride
4-Oxo-4-(4-propylphenyl)butanoyl chloride
Formule: C₁₃H₁₅ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23703527
CAS nummer: 1429309-23-8