4-Isopropylphenylacetyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR200093-1G OR200093-250MG OR200093-500MG
APOSOR200093-1GEA 448 EUR
APOSOR200093-1G APOSOR200093-250MG APOSOR200093-500MG
4-Isopropylphenylacetyl chloride
4-Isopropylphenylacetyl chloride
Formule: C₁₁H₁₃ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12024949
CAS nummer: 52629-44-4