1-[2-(3-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR200098-1G
OR200098-100MG
OR200098-250MG
OR200098-500MG
OR200098-2.5G
APOSOR200098-1GEA
250
EUR
APOSOR200098-1G
APOSOR200098-100MG
APOSOR200098-250MG
APOSOR200098-500MG
APOSOR200098-2.5G
1-[2-(3-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
1-[2-(3-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Formule:
C₁₃H₁₈BrNO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03992861 CAS nummer: 554430-68-1 |