Ethyl-3,4-diaminobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2001-100G OR2001-25G OR2001-5G
APOSOR2001-100GEA 120 EUR
APOSOR2001-100G APOSOR2001-25G APOSOR2001-5G
Ethyl-3,4-diaminobenzoate
Ethyl-3,4-diaminobenzoate
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
Smeltpunt: 108…113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00179337
CAS nummer: 37466-90-3